Läs mer
Fisherbrand™ Screen
Produktkod. 12358546
Change view
För användning med (utrustning):
Fisherbrand GD-5040 Geltorkningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12358546 Fisherbrand GD-5040 Geltorkningssystem Varje
10589391 Fisherbrand GD-5040 Geltorkningssystem Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12358546 Leverantör Fisherbrand™ Leverantörsnummer GDSSS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Accessory for use with vacuum gel dryers
  • Acts in conjunction with cast-aluminum base
  • Serve as porous gel support
  • Uniformly distributesthe heat and vacuum
  • Prevent gel cracking during drying
  • Pore size of stainless steel sheet: 1mm
Specifikationer
För användning med (utrustning) Fisherbrand GD-5040 Geltorkningssystem
Typ Screen