Läs mer
Fisherbrand™ Screen
För användning med (utrustning):
Fisherbrand GD-5040 Geltorkningssystem
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Acts in conjunction with cast-aluminum base
- Serve as porous gel support
- Uniformly distributesthe heat and vacuum
- Prevent gel cracking during drying
- Pore size of stainless steel sheet: 1mm
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Fisherbrand GD-5040 Geltorkningssystem |
| Typ | Screen |