Läs mer
Roetzmeier™ 1.5 in. Screw Cap with Pressure Control Valve
Produktkod. 10647862
Encompass
Change view
Material:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
10647862 Rostfritt stål Varje
1 options
Produktkod. 10647862 Leverantör Roetzmeier™ Leverantörsnummer K150
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Screw cap designed for safe storage of flammable liquids.
  • Screw cap
  • Made of stainless steel 304
  • Gaskets made of PTFE
  • Includes pressure control valve
  • Can be used with all Roetzmeier™ Safety Canisters and 10 L/25 L Barrels
  • For maximum safety for you and your solvents
Specifikationer
Förslutning ingår Yes
Förslutningstyp Screw Cap
För användning med (utrustning) Safety Canisters and 10D, 10DI, 10K, 25K
Material Rostfritt stål
Max. Temperatur (metrisk) 200°C
Form Round
Vikt (engelska) 0.4 lb.
Vikt (metrisk) 0.182 Kg