Läs mer
DWK Life Sciences Skruvlock
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Färg:
Blått
Svart
Vitt
Stängningsstorlek:
ND13
ND8
ND9
Typ:
Öppen topplock
Öppna topplocket
Septum:
Gummi/PTFE
Klar silikon/vit PTFE
PTFE/Silicon/PTFE, förslits
PTFE/Silikon/PTFE, Förslitsad
Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE
Silikon/PTFE
Silikonblå Transparent/PTFE Färglös
Vit silikon/blå PTFE; Förslits
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Förpackad i PE-påsar med dragkedja med avrivbar folieremsa för att säkerställa manipuleringsbevis och återförslutningsbarhet
Specifikationer
Specifikationer
| Färg (sigill) | Röd/Vit/Röd |
| Diameter (metrisk) Innerhals | 8 mm |
| Färg | Svart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 12.4 mm |
| Material | Röd PTFE, vit silikon, röd PTFE, Polypropen |
| Förslits | Nej |
| Septum | Röd PTFE/Vit Silikon/Röd PTFE |
| För användning med (applikation) | Högpresterande vätskekromatografi (HPLC) |
| Hårdhet | 45± 5 strand A |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |