Läs mer
DWK Life Sciences Skruvlock med öppning, för säkerhetsstandard jorduttag
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Det öppna skruvlocket fixerar tillförlitligt kärnan av DURAN™ säkerhetsskär i hylsan. När skruvförbandet öppnas separeras jordfogarna automatiskt från varandra.
- Tillförlitlig fixering av DURAN™ säkerhetssektioner i varandra (kärna och hylsa)
- När skruvförbandet öppnas separeras jordfogarna automatiskt från varandra
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Objektbeskrivning | Lämplig för fixering DURAN säkerhetsslipning |
| Ledstorlek | NS 45/40 |