Läs mer
DWK Life Sciences Skruvlock stängd, med tätning för säkerhetsstandard jorduttag
Produktkod. 15804608 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15804608
Brand: DWK Life Sciences 286214408
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För säker tätning av DURAN™ gängade ärmar efter användning.
Med stängda skruvlock, anordningar gjorda av DURAN™ säkerhetsslipning kan stängas säkert efter användning. Den PTFE-belagda silikontätningen ger maximal kemikaliebeständighet.
  • Säker stängning av säkerhetsjordfogarna förhindrar oavsiktlig öppning av jordfogen
  • PTFE-belagd silikonpackning för maximal kemikaliebeständighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Objektbeskrivning Lämplig för tätningsslipning
Ledstorlek NS 24/29