Läs mer
DWK Life Sciences Skruvlock stängd, med tätning för säkerhetsstandard jorduttag
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 34/35
NS 45/40
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
Med stängda skruvlock, anordningar gjorda av DURAN™ säkerhetsslipning kan stängas säkert efter användning. Den PTFE-belagda silikontätningen ger maximal kemikaliebeständighet.
- Säker stängning av säkerhetsjordfogarna förhindrar oavsiktlig öppning av jordfogen
- PTFE-belagd silikonpackning för maximal kemikaliebeständighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Objektbeskrivning | Lämplig för tätningsslipning |
| Ledstorlek | NS 19/26 |