Läs mer
Kartell™ HDPE-behållare med skruvlock
Produktkod. 10071001
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
30 mL
90 mL
180 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 10071001
Brand: Kartell™ 0091600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att tillåta att små mängder prover tas ut utan att störa behållarens inre skuldror. Kartell™ HDPE-behållare med skruvlock, utmärkt kemisk beständighet gör den idealisk för förvaring av kvicksilver.
  • Idealisk för förvaring av kvicksilver
  • Läcksäker
  • Kraftig
  • Tung vägg
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 180 mL
Diameter (metrisk) Inre 50 mm
För användning med (applikation) Livsmedel, lagring av kvicksilver
Inkluderar Skruvlock
Material LDPE
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 10/Pk.
Tjocklek (metrisk) 2.2 mm
Vikt (metrisk) 61 g
Stängningsfärg Vitt
Form Rund
Höjd (metrisk) 109.6 mm
Produkttyp Provbehållare
Stängningsmaterial HDPE
Diameter (metrisk) 54.5 mm
Förslutningstyp Skruvlock