Läs mer
KARTELL Behållare med skruvlock
Produktkod. 16287731
Change view
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
16287731 30 ml
16410124 60 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16287731 Leverantör KARTELL Leverantörsnummer 0555000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00 SEK
    1448.22 SEK / Paket med 600
    Save 226.78 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skruvlocksbehållaren har en bred mynning och kommer med ett skruvlock, idealiskt för provtagning.
  • Provbehållare.
  • Polyetenlock som garanterar perfekt läckagetät med fräst kant som möjliggör en säker och enkel öppning/stängning.
  • Utan etikett.
  • Utmärkt hög- och lågtemperaturbeständighet och kemiska medel.
  • Latexfri.
Specifikationer
Produkttyp Provburk
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Material Polypropen
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet