Läs mer
KARTELL Behållare med skruvlock
Beskrivning
- Provbehållare.
- Polyetenlock som garanterar perfekt läckagetät med fräst kant som möjliggör en säker och enkel öppning/stängning.
- Utan etikett.
- Utmärkt hög- och lågtemperaturbeständighet och kemiska medel.
- Latexfri.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provbehållare |
| Förslutning ingår | Ja |
| Graderad | Nej |
| Material | Polypropen |
| Form | Cylindrisk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (engelska) | 2 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 60 ml |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |