Läs mer
KARTELL Behållare med skruvlock
Produktkod. p-200004184
Kapacitet (metrisk):
30 ml
60 ml
Produktkod. 16287731
Brand: KARTELL 0555000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Skruvlocksbehållaren har en bred mynning och kommer med ett skruvlock, idealiskt för provtagning.
  • Provbehållare.
  • Polyetenlock som garanterar perfekt läckagetät med fräst kant som möjliggör en säker och enkel öppning/stängning.
  • Utan etikett.
  • Utmärkt hög- och lågtemperaturbeständighet och kemiska medel.
  • Latexfri.
Specifikationer
Produkttyp Provburk
Förslutning ingår Ja
Graderad Nej
Material Polypropen
Form Cylindrisk
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (engelska) 1 oz.
Kapacitet (metrisk) 30 ml
Lämplig för ändamålet Certifierad kvalitet