Läs mer
DWK Life Sciences Skruvlock, för kulturrör, med tätning
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
In vitro-odling av djur- och växtceller i ett näringsmedium är en väsentlig del av dagens forskning inom området mikrobiologi. Dessa odlingsmetoder kan ske i olika skalor - kärlen väljs därefter. För testkörningar används ganska små kärl som odlingsrör. Förutom odlingsrör gjorda av DURAN™ , vårt produktsortiment innehåller även odlingsrör av soda-lime glas. Detta är ett glas i den tredje vattentäthetsklassen och tillhör kategorin soda-kalkglas med en hög andel alkali- och jordalkalioxider.
- Odling, lagring och transport av mikroorganismer
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | GL14 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen, TPE |
| För användning med (applikation) | Tillväxt av mikroorganismer; Lagring och transport av små mängder vätska; Arbeta med cellodlingsmedia under sterila förhållanden i biosäkerhetsskåp och rena huvar |
| Kvantitet | 100/Pk. |