Läs mer
Gosselin™ Skruvlocksdoppare med avtagbart handtag
Beskrivning
- Blå behållare av polypropen
- Avtagbart handtag
- Stöttålig
- Förpackad individuellt i manipuleringssäkra enkla dragkedjor
- Spårbarhetsinformation på varje påse
- Steril SAL 10 -3
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 180 ml |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Blått |
| Diameter (metrisk) Yttre | 52 mm |
| Höjd (metrisk) | 102 mm |
| Längd (metriskt) handtag | 305 mm inklusive behållare |