Läs mer
Gosselin™ Skruvlocksdoppare med avtagbart handtag
Produktkod. 15488794
Change view
Kapacitet (metrisk):
40 ml
125 ml
180 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15488794 40 ml Paket med 250
15498794 125 ml Paket med 100
15408804 180 ml Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488794 Leverantör Gosselin™ Leverantörsnummer TAT30C01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5311.24 SEK
    5089.47 SEK / Paket med 250
    Save 221.77 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Doppa med självförtroende. Gosselin™ Skruvlocksdoppare med avtagbart handtag förhindrar spill med skruvlock och löstagbart skaft.
  • Blå behållare av polypropen
  • Avtagbart handtag
  • Stöttålig
  • Förpackad individuellt i manipuleringssäkra enkla dragkedjor
  • Spårbarhetsinformation på varje påse
  • Steril SAL 10 -3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Sterilitet Sterila
Färg Blått
Diameter (metrisk) Yttre 43 mm
Höjd (metrisk) 80 mm
Längd (metriskt) handtag 290 mm inklusive behållare