Läs mer
SI Analytics™ Skruvlock
Produktkod. 10468952 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
För användning med (applikation):
100 ml provflaska
Produktkod. För användning med (applikation)
10468952 100 ml provflaska
1 options
Produktkod. 10468952 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285420885
Beräknad leverans: 01-12-2026
SI Analytics™ Skruvlock är en reservdel för en 100mL provflaska och har en gängstorlek på GL 45.
  • Keps med GL 45 gängstorlek
  • Reservlock för 100 ml provflaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skruvlock GL 45
För användning med (utrustning) VZ 7081
För användning med (applikation) 100 ml provflaska