Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10002092 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Blått
Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul)
Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul)
Bärnsten
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rosa
Rött
Svart
Violett
Vitt
Produkttyp:
Skruvlock med O-ring
Skruvlock med O-ring för tether
Tether Skruvlock med O-ring
Sterilitet:
EO steril
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
PCR-klar
PCR-redo
Steril och PCR-klar
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 5000
Produktkod. 10002092
Brand: Thermo Scientific™ 3471Y
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra läckage under krävande förhållanden med dessa skruvlockade mikrocentrifugrörslock med o-ringar, som är optimerade för säker, korttidsförvaring i låga temperaturer.
Förhindra läckage under krävande förhållanden med Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock har O-ringar för att bilda en säker tätning. Optimerade för säker, korttidsförvaring i låga temperaturer, dessa icke-autoklaverbara skruvkorkar finns tillgängliga i en mängd olika färger och anpassade till dina vetenskapliga experiment.
Non-Sterile is free of Rnase/Dnase, Human and Mouse DNA, Pyrogen & Endotoxin.
Sterile E-Beam is free of Rnase/Dnase, Human and Mouse DNA, Pyrogen, Endotoxin, ATP, PCR Inhibitor.
100% virgin polypropylene resin specifically selected for high clarity and biologic applications.
O-ring design, thickness and material selection have been optimized to provide protective features for maximum sealing ability, biologic interaction and temperature capability. The black colored O-ring is made from EPDM.
Knurled caps improve grip when opening and closing tube.
Frosted cap writing pad for easy product marking and identification.
Color caps offered in multiple color options ideal for separating, coding and tracking samples. Amber colored caps ideal for UV protection of 1.22% transmittance between 220 and 500nm.
Tethered caps remain attached to the sample tube but can rotate completely for convenience — the tethered screw cap is the solution when it is important to maintain the same cap with the same tube. Non-tethered caps available.
RCF range from 18,000 to 25,000 x g.
Temperature Range -80°C to +95°C. Short term storage in     -80°C, -20°C, dry ice and wet ice. Short term storage in vapor phase LN2 and suitable for a quick dip flash freeze in LN2.
Torque Manual/Hand Torque: Standard: 0.125 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 1.412 Ncm to 28.24 Ncm.
Torque Automated/Robotic Torque Standard: 1.312 lbsf.in to 2.5 lbsf.in; Metric: 14.83 Ncm to 28.24 Ncm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skruvlock med O-ring
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polypropen, Eten Propylen
Färg Gult
Förpackning 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Rena påståenden Icke-steril är fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen och endotoxin, ATP, PCR-hämmare
Bindande egendom Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning
Max. Vridmoment Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
Temperaturområde (metriskt) Kylförvaring: -80° till +95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas & snabb Flash Freeze acceptabelt, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring
Sterilitet Icke-steril
Max. RCF 25,000 x g
Lämplig för ändamålet PCR-redo
Visa mer Visa mindre
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.