Läs mer
- Home
- Products
- Rör
- Rörkapslar och förslutningar
- Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock
-
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock
Produktkod. 10571303 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter| Product Code. | Färg | Produkttyp | Sterilitet | Lämplig för ändamålet | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 10571303 | Blått | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 10695693 | Bärnsten | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16255570 | Bärnsten | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16265570 | Svart | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16275570 | Svart | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16285570 | Blått | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 10357762 | Klart | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16295570 | Klart | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 13107673 | Naturlig | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16265580 | Naturlig | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | Paket med 5000 |
| 10042102 | Orange | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16225580 | Orange | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16235580 | Rosa | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16245580 | Rosa | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 10625893 | Rött | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16255580 | Rött | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16215610 | Violett | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16225610 | Violett | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16235610 | Vitt | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16245610 | Vitt | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 10002092 | Gult | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16255610 | Gult | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | Paket med 5000 |
| 16205580 | Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16215580 | Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16285580 | Bärnsten | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16295580 | Bärnsten | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16215590 | Svart | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16225590 | Svart | Tether-skruvlock med O-ring | Sterila | Sterilt och PCR-klart | Paket med 5000 |
| 16205590 | Blått | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16235590 | Blått | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16245590 | Klart | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16255590 | Klart | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16275580 | Naturlig | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16245600 | Naturlig | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16285590 | Orange | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16295590 | Orange | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | Paket med 5000 |
| 16205600 | Rosa | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16215600 | Rosa | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | Paket med 5000 |
| 16225600 | Rött | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16235600 | Rött | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16255600 | Violett | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16265600 | Violett | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16275600 | Vitt | Tether-skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-klar | - |
| 16285600 | Vitt | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16295600 | Gult | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16205610 | Gult | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16265590 | Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) | Tether-skruvlock med O-ring | - | PCR-klar | - |
| 16275590 | Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | Paket med 5000 |
-
6675.00 SEK
5435.76 SEK / Paket med 5000
Save 1239.24 SEK
18% Av
Logga in för att se lagersaldo.
Description
Förhindra läckage under krävande förhållanden med Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock har O-ringar för att bilda en säker tätning. Optimerade för säker, korttidsförvaring i låga temperaturer, dessa icke-autoklaverbara skruvkorkar finns tillgängliga i en mängd olika färger och anpassade till dina vetenskapliga experiment.
Non-Sterile är fri från Rnase/Dnase, mänskligt och mus-DNA , Pyrogenendotoxin &.
Steril E-Beam är fri från RNA/DNA, mänskligt och mus-DNA , pyrogen, endotoxin och ATP PCR-hämmare.
100 % jungfruligt polypropenharts som specifikt valts för hög klarhet och biologiska tillämpningar.
O-ringdesign, tjocklek och materialval har optimerats för att ge skyddande egenskaper för maximal tätningsförmåga, biologisk interaktion och temperaturkapacitet. Den svartfärgade O-ringen är tillverkad av EPDM.
Räflade kapslar förbättrar greppet vid öppning och stängning av röret.
Frostad kapsylskrivplatta för enkel produktmärkning och identifiering.
Färgkapslar erbjuds i flera färgalternativ, idealiska för separering, kodning och spårning av prover. Bärnstensfärgade kapslar idealiska för UV-skydd med 1,22 % transmittans mellan 220 och 500 nm.
Fästa kapslar förblir fästa vid provröret men kan rotera helt för bekvämlighetens — skull, den fastbundna skruvlocket är lösningen när det är viktigt att behålla samma lock med samma rör. Icke-bundna kapslar finns tillgängliga.
RCF spann mellan 18 000 och 25 000 x g.
Temperaturområde -80 °C till +95 °C. Korttidslagring vid -80 °C, -20 °C, torris och våtis. Korttidslagring i ångfas LN2 och lämplig för snabb flash freeze i LN2.
Vridmoment manuellt/handvridmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm.
Automatiserat/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Mått: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Skruvlock med O-ring |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Polypropen, Eten Propylen |
| Färg | Blått |
| Förpackning | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse |
| Rena påståenden | Icke-steril är fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen och endotoxin, ATP, PCR-hämmare |
| Bindande egendom | Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning |
| Max. Vridmoment | Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm |
| Temperaturområde (metriskt) | Kylförvaring: -80° till +95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas & snabb Flash Freeze acceptabelt, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Max. RCF | 25,000 x g |
| Lämplig för ändamålet | PCR-redo |
| Show More Show Less |
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.