Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock
Produktkod. 10625893 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul)
Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul)
Bärnsten
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rosa
Rött
Svart
Violett
Vitt
Produkttyp:
Skruvlock med O-ring
Tether Skruvlock med O-ring
Tether-skruvlock med O-ring
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
PCR-klar
PCR-redo
Steril& PCR-klar
Sterilt och PCR-klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 5000
48 product options available for selection
Product selection table with 48 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp Sterilitet Lämplig för ändamålet Förpackningsstorlek
10625893 Rött Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
10695693 Bärnsten Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16255570 Bärnsten Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16265570 Svart Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16275570 Svart Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
10571303 Blått Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16285570 Blått Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
10357762 Klart Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16295570 Klart Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
13107673 Naturlig Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16265580 Naturlig Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar Paket med 5000
10042102 Orange Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16225580 Orange Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16235580 Rosa Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16245580 Rosa Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16255580 Rött Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16215610 Violett Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16225610 Violett Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16235610 Vitt Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16245610 Vitt Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
10002092 Gult Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16255610 Gult Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar Paket med 5000
16205580 Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16215580 Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16285580 Bärnsten Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16295580 Bärnsten Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16215590 Svart Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16225590 Svart Tether-skruvlock med O-ring Sterila Sterilt och PCR-klart Paket med 5000
16205590 Blått Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16235590 Blått Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16245590 Klart Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16255590 Klart Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16275580 Naturlig Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16245600 Naturlig Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16285590 Orange Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16295590 Orange Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar Paket med 5000
16205600 Rosa Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16215600 Rosa Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar Paket med 5000
16225600 Rött Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16235600 Rött Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16255600 Violett Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16265600 Violett Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16275600 Vitt Tether-skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-klar -
16285600 Vitt Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16295600 Gult Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16205610 Gult Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16265590 Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) Tether-skruvlock med O-ring - PCR-klar -
16275590 Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar Paket med 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
48 options
Produktkod. 10625893 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3471R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6675.00 SEK
    5435.76 SEK / Paket med 5000
    Save 1239.24 SEK
    18% Av
I lager
Förhindra läckage under krävande förhållanden med dessa skruvlockade mikrocentrifugrörslock med o-ringar, som är optimerade för säker, korttidsförvaring i låga temperaturer.
Förhindra läckage under krävande förhållanden med Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock har O-ringar för att bilda en säker tätning. Optimerade för säker, korttidsförvaring i låga temperaturer, dessa icke-autoklaverbara skruvkorkar finns tillgängliga i en mängd olika färger och anpassade till dina vetenskapliga experiment.
Non-Sterile är fri från Rnase/Dnase,   mänskligt och mus-DNA , Pyrogenendotoxin &.
Steril E-Beam är fri från RNA/DNA,   mänskligt och mus-DNA , pyrogen, endotoxin och ATP PCR-hämmare.
100 % jungfruligt polypropenharts som specifikt valts för hög klarhet och biologiska tillämpningar.
O-ringdesign, tjocklek och materialval har optimerats för att ge skyddande egenskaper för maximal tätningsförmåga, biologisk interaktion och temperaturkapacitet. Den svartfärgade O-ringen är tillverkad av EPDM.
Räflade kapslar förbättrar greppet vid öppning och stängning av röret.
Frostad kapsylskrivplatta för enkel produktmärkning och identifiering.
Färgkapslar erbjuds i flera färgalternativ, idealiska för separering, kodning och spårning av prover. Bärnstensfärgade kapslar idealiska för UV-skydd med 1,22 % transmittans mellan 220 och 500 nm.
Fästa kapslar förblir fästa vid provröret men kan rotera helt för bekvämlighetens — skull, den fastbundna skruvlocket är lösningen när det är viktigt att behålla samma lock med samma rör. Icke-bundna kapslar finns tillgängliga.
RCF spann mellan 18 000 och 25 000 x g.
Temperaturområde -80 °C till +95 °C. Korttidslagring vid        -80 °C, -20 °C, torris och våtis. Korttidslagring i ångfas LN2 och lämplig för snabb flash freeze i LN2.
Vridmoment manuellt/handvridmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm.
Automatiserat/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Mått: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Skruvlock med O-ring
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polypropen, Eten Propylen
Färg Rött
Förpackning 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Rena påståenden Icke-steril är fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen och endotoxin, ATP, PCR-hämmare
Bindande egendom Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning
Max. Vridmoment Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
Temperaturområde (metriskt) Kylförvaring: -80° till +95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas & snabb Flash Freeze acceptabelt, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring
Sterilitet Icke-steril
Max. RCF 25,000 x g
Lämplig för ändamålet PCR-redo
Visa mer Visa mindre
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.