Läs mer
- Home
- Products
- Rör
- Rörkapslar och förslutningar
- Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock
Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock
Produktkod. 16205610
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
| Produktkod. | Färg | Produkttyp | Sterilitet | Lämplig för ändamålet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 16205610 | Gult | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 10695693 | Bärnsten | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16255570 | Bärnsten | Skruvlock med O-ring | EO steril | Steril& PCR-klar | - |
| 16265570 | Svart | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16275570 | Svart | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 10571303 | Blått | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16285570 | Blått | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 10357762 | Klart | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16295570 | Klart | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 13107673 | Naturlig | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16265580 | Naturlig | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | Paket med 5000 |
| 10042102 | Orange | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16225580 | Orange | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16235580 | Rosa | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16245580 | Rosa | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 10625893 | Rött | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16255580 | Rött | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16215610 | Violett | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16225610 | Violett | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16235610 | Vitt | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16245610 | Vitt | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 10002092 | Gult | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16255610 | Gult | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | Paket med 5000 |
| 16205580 | Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) | Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16215580 | Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) | Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16285580 | Bärnsten | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16295580 | Bärnsten | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16215590 | Svart | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16225590 | Svart | Skruvlock med O-ring för tether | Sterila | Steril och PCR-klar | Paket med 5000 |
| 16205590 | Blått | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16235590 | Blått | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16245590 | Klart | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16255590 | Klart | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16275580 | Naturlig | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16245600 | Naturlig | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16285590 | Orange | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16295590 | Orange | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | Paket med 5000 |
| 16205600 | Rosa | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | Paket med 5000 |
| 16215600 | Rosa | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | Paket med 5000 |
| 16225600 | Rött | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16235600 | Rött | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16255600 | Violett | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16265600 | Violett | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16275600 | Vitt | Skruvlock med O-ring för tether | Icke-steril | PCR-klar | - |
| 16285600 | Vitt | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | - |
| 16295600 | Gult | Tether Skruvlock med O-ring | Icke-steril | PCR-redo | - |
| 16265590 | Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) | Skruvlock med O-ring för tether | - | PCR-klar | - |
| 16275590 | Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) | Tether Skruvlock med O-ring | Sterila | Steril& PCR-klar | Paket med 5000 |
Beskrivning
Förhindra läckage under krävande förhållanden med Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock har O-ringar för att bilda en säker tätning. Optimerade för säker, korttidsförvaring i låga temperaturer, dessa icke-autoklaverbara skruvkorkar finns tillgängliga i en mängd olika färger och anpassade till dina vetenskapliga experiment.
Non-Sterile är fri från RNAse/Dnas, mänskligt och mus -DNA, Pyrogen& Endotoxin
Steril E-Beam är fri från RNAse/Dnase, DNA från människa och mus , pyrogen, endotoxin, ATP PCR-hämmare
100 % ny polypropenharts speciellt utvald för hög klarhet ochbiologiska applikationer O-ringsdesign , tjocklek och materialval har optimerats för att ge skyddsegenskaper för maximal tätningsförmåga, biologisk interaktion och temperaturförmåga. Den svartfärgade O-ringen är gjord av EPDM
Räfflade mössor förbättrar greppet när du öppnar och stänger
röret Frostat skrivblock med lock för enkel produktmärkning och
identifiering. Färgkåpor erbjuds i flera färgalternativ, idealiska för att separera, koda och spåra prover. Bärnstensfärgade lock som är idealiska för UV-skydd med 1,22 % transmittans mellan 220
och 500 nm. Tjudda lock förblir fästa på provröret men kan rotera helt för bekvämlighets skull – det förankrade skruvlocket är lösningen när det är viktigt att behålla samma lock med samma rör. Icke-tjudrade lock
tillgängliga RCF sträcker sig från 18 000 till 25 000 xg
Temperaturområde -80 C °till +95 °C. Korttidsförvaring i -80 °C, -°20 C, torris och våtis. Korttidslagring i ångfas LN 2 och lämplig för en snabb doppfrysning i LN 2
Moment Manuell/Hand Moment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm.
Vridmoment automatiserat/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tether Skruvlock med O-ring |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Polypropen, Eten Propylen |
| Färg | Gult |
| Förpackning | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse |
| Rena påståenden | Steril elektronstråle, SAL 10 -6 Fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen, endotoxin, bioburden, ATP- & PCR-hämmare |
| Bindande egendom | Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning |
| Max. Vridmoment | Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm |
| Temperaturområde (metriskt) | Kylförvaring: -80° till +95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas & snabb Flash Freeze acceptabelt, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring |
| Sterilitet | Sterila |
| Max. RCF | 25,000 x g |
| Lämplig för ändamålet | Steril& PCR-klar |
| Visa mer Visa mindre |
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.