Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16215580 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Färg:
Blått
Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul)
Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul)
Bärnsten
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rosa
Rött
Svart
Violett
Vitt
Produkttyp:
Skruvlock med O-ring
Skruvlock med O-ring för tether
Tether Skruvlock med O-ring
Sterilitet:
EO steril
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
PCR-klar
PCR-redo
Steril och PCR-klar
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 5000
48 product options available for selection
Product selection table with 48 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Produkttyp Sterilitet Lämplig för ändamålet unitSize
16215580 Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
10695693 Bärnsten Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16255570 Bärnsten Skruvlock med O-ring EO steril Steril& PCR-klar -
16265570 Svart Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16275570 Svart Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
10571303 Blått Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16285570 Blått Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
10357762 Klart Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16295570 Klart Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
13107673 Naturlig Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16265580 Naturlig Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar Paket med 5000
10042102 Orange Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16225580 Orange Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16235580 Rosa Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16245580 Rosa Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
10625893 Rött Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16255580 Rött Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16215610 Violett Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16225610 Violett Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16235610 Vitt Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16245610 Vitt Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
10002092 Gult Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16255610 Gult Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar Paket med 5000
16205580 Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16285580 Bärnsten Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16295580 Bärnsten Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16215590 Svart Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16225590 Svart Skruvlock med O-ring för tether Sterila Steril och PCR-klar Paket med 5000
16205590 Blått Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16235590 Blått Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16245590 Klart Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16255590 Klart Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16275580 Naturlig Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16245600 Naturlig Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16285590 Orange Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16295590 Orange Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar Paket med 5000
16205600 Rosa Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo Paket med 5000
16215600 Rosa Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar Paket med 5000
16225600 Rött Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16235600 Rött Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16255600 Violett Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16265600 Violett Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16275600 Vitt Skruvlock med O-ring för tether Icke-steril PCR-klar -
16285600 Vitt Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16295600 Gult Tether Skruvlock med O-ring Icke-steril PCR-redo -
16205610 Gult Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar -
16265590 Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) Skruvlock med O-ring för tether - PCR-klar -
16275590 Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul) Tether Skruvlock med O-ring Sterila Steril& PCR-klar Paket med 5000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 48 options available.
48 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16215580 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3471MIXS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Förhindra läckage under krävande förhållanden med dessa skruvlockade mikrocentrifugrörslock med o-ringar, som är optimerade för säker, korttidsförvaring i låga temperaturer.
Förhindra läckage under krävande förhållanden med Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock har O-ringar för att bilda en säker tätning. Optimerade för säker, korttidsförvaring i låga temperaturer, dessa icke-autoklaverbara skruvkorkar finns tillgängliga i en mängd olika färger och anpassade till dina vetenskapliga experiment.
Non-Sterile är fri från RNAse/Dnas, mänskligt och mus -DNA, Pyrogen& Endotoxin
Steril E-Beam är fri från RNAse/Dnase, DNA från människa och mus , pyrogen, endotoxin, ATP PCR-hämmare
100 % ny polypropenharts speciellt utvald för hög klarhet och
biologiska applikationer O-ringsdesign , tjocklek och materialval har optimerats för att ge skyddsegenskaper för maximal tätningsförmåga, biologisk interaktion och temperaturförmåga. Den svartfärgade O-ringen är gjord av EPDM
Räfflade mössor förbättrar greppet när du öppnar och stänger
röret Frostat skrivblock med lock för enkel produktmärkning och
identifiering. Färgkåpor erbjuds i flera färgalternativ, idealiska för att separera, koda och spåra prover. Bärnstensfärgade lock som är idealiska för UV-skydd med 1,22 % transmittans mellan 220
och 500 nm. Tjudda lock förblir fästa på provröret men kan rotera helt för bekvämlighets skull – det förankrade skruvlocket är lösningen när det är viktigt att behålla samma lock med samma rör. Icke-tjudrade lock
tillgängliga RCF sträcker sig från 18 000 till 25 000 xg
Temperaturområde -80 C °till +95 °C. Korttidsförvaring i -80 °C, -°20 C, torris och våtis. Korttidslagring i ångfas LN 2 och lämplig för en snabb doppfrysning i LN 2
Moment Manuell/Hand Moment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm.
Vridmoment automatiserat/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Skruvlock med O-ring
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polypropen, Eten Propylen
Färg Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul)
Förpackning 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Rena påståenden Steril elektronstråle, SAL 10 -6 Fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen, endotoxin, bioburden, ATP- & PCR-hämmare
Bindande egendom Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning
Max. Vridmoment Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
Temperaturområde (metriskt) Kylförvaring: -80° till +95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas & snabb Flash Freeze acceptabelt, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring
Sterilitet Sterila
Max. RCF 25,000 x g
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.