Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock
Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Beskrivning
Förhindra läckage under krävande förhållanden med Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock har O-ringar för att bilda en säker tätning. Optimerade för säker, korttidsförvaring i låga temperaturer, dessa icke-autoklaverbara skruvkorkar finns tillgängliga i en mängd olika färger och anpassade till dina vetenskapliga experiment.
Endotoxin Sterile E-Beam är fri från RNAse/Dnase, DNA från människa och mus, pyrogen, endotoxin, ATP PCR-hämmare
100 % ny polypropenharts speciellt utvald för hög
klarhet och biologiska applikationer O-ringsdesign , tjocklek och materialval har optimerats för att ge skyddsegenskaper för maximal tätningsförmåga, biologisk interaktion och temperaturförmåga. Den svartfärgade O-ringen är gjord av EPDM
Räfflade mössor förbättrar greppet när du öppnar och stänger
röret Frostat skrivblock med lock för enkel produktmärkning och
identifiering. Färgkåpor erbjuds i flera färgalternativ, idealiska för att separera, koda och spåra prover. Bärnstensfärgade lock som är idealiska för UV-skydd med 1,22 % transmittans mellan 220
och 500 nm. Tjudda lock förblir fästa på provröret men kan rotera helt för bekvämlighets skull – det förankrade skruvlocket är lösningen när det är viktigt att behålla samma lock med samma rör. Icke-tjudrade lock
tillgängliga RCF sträcker sig från 18 000 till 25 000 xg
Temperaturområde -80 C °till +95 °C. Korttidsförvaring i -80 °C, -°20 C, torris och våtis. Korttidslagring i ångfas LN 2 och lämplig för en snabb doppfrysning i LN 2
Moment Manuell/Hand Moment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm.
Vridmoment automatiserat/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Skruvlock med O-ring |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Polypropen, Eten Propylen |
| Färg | Violett |
| Förpackning | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse |
| Rena påståenden | Steril elektronstråle, SAL 10 -6 Fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen, endotoxin, bioburden, ATP- & PCR-hämmare |
| Bindande egendom | Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning |
| Max. Vridmoment | Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm |
| Temperaturområde (metriskt) | Kylförvaring: -80° till +95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas & snabb Flash Freeze acceptabelt, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.