Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16275590 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Färg:
Blått
Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul)
Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul)
Bärnsten
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rosa
Rött
Svart
Violett
Vitt
Produkttyp:
Skruvlock med O-ring
Skruvlock med O-ring för tether
Tether Skruvlock med O-ring
Sterilitet:
EO steril
Icke-steril
Sterila
Lämplig för ändamålet:
PCR-klar
PCR-redo
Steril och PCR-klar
Steril& PCR-klar
Förpackningsstorlek:
Paket med 5000
Produktkod. 16275590
Brand: Thermo Scientific™ 3471TMIXS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förhindra läckage under krävande förhållanden med dessa skruvlockade mikrocentrifugrörslock med o-ringar, som är optimerade för säker, korttidsförvaring i låga temperaturer.
Förhindra läckage under krävande förhållanden med Thermo Scientific™ Skruvlock Mikrocentrifugrörslock har O-ringar för att bilda en säker tätning. Optimerade för säker, korttidsförvaring i låga temperaturer, dessa icke-autoklaverbara skruvkorkar finns tillgängliga i en mängd olika färger och anpassade till dina vetenskapliga experiment.
Non-Sterile är fri från RNAse/Dnase, DNA, Pyrogen&
Endotoxin Sterile E-Beam är fri från RNAse/Dnas, DNA, Pyrogen, Endotoxin, ATP PCR-hämmare
100 % ny polypropenharts speciellt utvald för hög klarhet
och biologiska applikationer O-ringsdesign , tjocklek och materialval har optimerats för att ge skyddsegenskaper för maximal tätningsförmåga, biologisk interaktion och temperaturförmåga. Den svartfärgade O-ringen är gjord av EPDM
Räfflade mössor förbättrar greppet när du öppnar och stänger
röret Frostat skrivblock med lock för enkel produktmärkning och
identifiering. Färgkåpor erbjuds i flera färgalternativ, idealiska för att separera, koda och spåra prover. Bärnstensfärgade lock som är idealiska för UV-skydd med 1,22 % transmittans mellan 220
och 500 nm. Tjudda lock förblir fästa på provröret men kan rotera helt för bekvämlighets skull – det förankrade skruvlocket är lösningen när det är viktigt att behålla samma lock med samma rör. Icke-tjudrade lock
tillgängliga RCF sträcker sig från 18 000 till 25 000 xg
Temperaturområde -80 C °till +95 °C. Korttidsförvaring i -80 °C, -°20 C, torris och våtis. Korttidslagring i ångfas LN 2 och lämplig för en snabb doppfrysning i LN 2
Moment Manuell/Hand Moment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm.
Vridmoment automatiserat/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Tether Skruvlock med O-ring
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polypropen, Eten Propylen
Färg Blandade (svart, blå, grön, naturlig, orange, rosa, röd, violett, vit, gul)
Förpackning 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Rena påståenden Steril elektronstråle, SAL 10 -6 Fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen, endotoxin, bioburden, ATP- & PCR-hämmare
Bindande egendom Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning
Max. Vridmoment Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
Temperaturområde (metriskt) Kylförvaring: -80° till +95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas & snabb Flash Freeze acceptabelt, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring
Sterilitet Sterila
Max. RCF 25,000 x g
Lämplig för ändamålet Steril& PCR-klar
Visa mer Visa mindre
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.