Läs mer
-
-
-
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Thermo Scientific™ Skruvlock mikrorör
Produktkod. 11549924 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Bottenform | Förslutningstyp | Förpackning | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11549924 | 1,5 ml | Icke kjol | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 16275530 | 0,5 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16275610 | 0,5 ml | Kantad | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16255550 | 0,5 ml | Kantad | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 5000 |
| 16285530 | 0,5 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 5000 |
| 16285540 | 0,5 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16235540 | 0,5 ml | Icke kjol | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 5000 |
| 16215540 | 0,5 ml | Icke kjol | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16295540 | 0,5 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 13110563 | 0,5 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 11509944 | 0,5 ml | Kantad | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 11559924 | 0,5 ml | Kantad | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 16295530 | 0,5 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16205560 | 1,5 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16235550 | 1,5 ml | Icke kjol | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16255540 | 1,5 ml | Konisk | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16215560 | 1,5 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 10494712 | 1,5 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 5000 |
| 11529944 | 1,5 ml | Kantad | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 16235560 | 1,5 ml | Kantad | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16205620 | 1,5 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 5000 |
| 11569924 | 1,5 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 11529924 | 1,5 ml | Icke kjol | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 16225560 | 1,5 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16275620 | 2 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16225620 | 2 ml | Kantad | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16275560 | 2 ml | Kantad | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16285620 | 2 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16225570 | 2 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16255560 | 2 ml | Icke kjol | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16215550 | 2 ml | Icke kjol | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 5000 |
| 16235570 | 2 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 11529954 | 2 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 11589944 | 2 ml | Kantad | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 11519934 | 2 ml | Kantad | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 16295620 | 2 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 10092262 | 2 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 5000 |
| 11599924 | 2 ml | Icke kjol | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500/Förpackning | Paket med 500 |
| 11539924 | 2 ml | Icke kjol | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 16245570 | 2 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 10072262 | 0,5 ml | Konisk | Ingår ej | 50 tuber/påse, 10 påsar/enhet | Paket med 5000 |
| 11519924 | 0,5 ml | Konisk | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 50 rör/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/kartong; 500 kapsyler/påse/enhet | Paket med 500 |
| 12378202 | 0,5 ml | Konisk | Skruvlock med O-ring (medföljer) | 50 tuber och bifogade kapsyler/påse, 10 påsar/enhet | Paket med 500 |
| 11589924 | 1,5 ml | Konisk (självstående) | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 50 tuber och bifogade kapsyler/påse, 10 påsar/enhet | Paket med 500 |
Använd kampanjkoden 28170
Logga in för att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27997" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
Välja Thermo Scientific™ Mikrorör med skruvlock, som finns i koniska och fristående utförande, när du söker säker, kortvarig provförvaring i låga temperaturer. Deras robusta design och materialval är väl lämpade för arbete med biologiska läkemedel och erbjuder rika funktioner, inklusive ultratydliga, utvändigt gängade rör och UV-skyddande bärnstensfärgade rör. Alternativen inkluderar: med eller utan en självstående kjolbotten, med eller utan tjudrade remmar, icke-räfflade och räfflade rör för enhandsmanövrering, val av flerfärgade lock och volymstorlekar på 0,5 ml, 1,5 ml och 2,0 ml. Skruvlock Micro Tube Caps erbjuder en hållbar design med en O-ring som hjälper till att förhindra läckor under krävande förhållanden.
Non-sterile är fri från RNA/DNA, DNA, pyrogenendotoxin & .
Steril E-Beam är fri från RNA/DNA, DNA, pyrogen, endotoxin ATP och PCR-hämmare.
Förpackningen anpassas för att möta breda krav. Tuber packas med och utan lock, locken är fästa eller lossade, placeras i en enda påse och dubbelpåsen för renrumsmiljöer finns tillgänglig på begäran.
100 % jungfruligt polypropenharts som specifikt valts för hög klarhet och biologiska tillämpningar.
O-ringdesign , tjocklek och materialval har optimerats för att ge skyddande egenskaper för maximal tätningsförmåga, biologisk interaktion och temperaturkapacitet. Den svartfärgade O-ringen är tillverkad av EPDM.
Automatiserat systemkompatibelt. Oavsett om automate används för fyllning, tätning eller märkning är produkten designad för att tåla höga vridmomenttryck kopplade till automatisering. Produktdesign hjälper till att hantera vanliga automatiserade problem som: sprickor, koppmatarstopp, över- och undervridna lock och korsgängning.
Volymområde på 0,5, 1,5 och 2,0 ml.
Tube Color-alternativen är ett ultra-högklart, naturligt färg- eller bärnstensalternativ som ger ultraviolett (UV) skydd med 1,22 % transmittans mellan 220 och 500 nm.
Standard - eller bunden keps, alla tillgängliga i en regnbågsfärg. Besök kepsproduktsidan för mer information.
Ränrör har möjlighet att låsa rör i specialställ för enhandsdrift.
Icke-räfflingsrör är idealiska för automation och märkning, rör är enkla och fria från märkningstörningar.
Kjol- eller självstående rör kan stå upprätt av sig själva, ingen räckhållare behövs.
Koniska rör kräver ett ställ för att stödja dem i upprätt position.
Låg nukleinsyra - och proteinbindning samt låg enzymhämning är egenskaper som harsselektion kännetecknar.
RCF spann mellan 18 000 och 25 000 x g.
Temperaturområde -80 °C till +95 °C. Korttidslagring i -80 °C, -20 °C, torris och våtis. Korttidslagring i ångfas LN2. Lämplig för en snabb snabb frysning i LN2.
Vattenbadskompatibel upp till +95 °C.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen (nytt) |
| Inkluderar | Räffla |
| Förpackning | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse |
| Temperaturområde (metriskt) | Kylförvaring: -80° till+ 95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas och snabbfrysning godtagbar, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring |
| Rena påståenden | Icke-steril är fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen och endotoxin, ATP, PCR-hämmare |
| Bindande egendom | Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning |
| Max. Vridmoment | Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | Skruvlock med O-ring (omonterad) |
| Lämplig för ändamålet | PCR-klar |
| Bottenform | Icke kjol |
| Max. RCF | 20,000 x g |
| Produkttyp | Skruvkorkas-mikrorör |
| Visa mer Visa mindre |
† Med förbehåll för begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.