Läs mer
-
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
-
Den faktiska produkten kan avvika.
Thermo Scientific™ Skruvlock mikrorör
Produktkod. 11559924 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter| Produktkod. | Kapacitet (metrisk) | Bottenform | Förslutningstyp | Förpackning | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 11559924 | 0,5 ml | Kantad | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 16275530 | 0,5 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16275610 | 0,5 ml | Kantad | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16255550 | 0,5 ml | Kantad | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 5000 |
| 16285530 | 0,5 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 5000 |
| 16285540 | 0,5 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16235540 | 0,5 ml | Icke kjol | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 5000 |
| 16215540 | 0,5 ml | Icke kjol | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16295540 | 0,5 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 13110563 | 0,5 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 11509944 | 0,5 ml | Kantad | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 16295530 | 0,5 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16205560 | 1,5 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16235550 | 1,5 ml | Icke kjol | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16255540 | 1,5 ml | Konisk | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16215560 | 1,5 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 10494712 | 1,5 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 5000 |
| 11529944 | 1,5 ml | Kantad | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 16235560 | 1,5 ml | Kantad | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16205620 | 1,5 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 5000 |
| 11569924 | 1,5 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 11549924 | 1,5 ml | Icke kjol | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 11529924 | 1,5 ml | Icke kjol | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 16225560 | 1,5 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16275620 | 2 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16225620 | 2 ml | Kantad | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16275560 | 2 ml | Kantad | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16285620 | 2 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16225570 | 2 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16255560 | 2 ml | Icke kjol | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 16215550 | 2 ml | Icke kjol | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 5000 |
| 16235570 | 2 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 11529954 | 2 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 11589944 | 2 ml | Kantad | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 11519934 | 2 ml | Kantad | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 16295620 | 2 ml | Kantad | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 10092262 | 2 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 5000 |
| 11599924 | 2 ml | Icke kjol | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 500/Förpackning | Paket med 500 |
| 11539924 | 2 ml | Icke kjol | Fäst mössa | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | Paket med 500 |
| 16245570 | 2 ml | Icke kjol | Ingår ej | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse | - |
| 10072262 | 0,5 ml | Konisk | Ingår ej | 50 tuber/påse, 10 påsar/enhet | Paket med 5000 |
| 11519924 | 0,5 ml | Konisk | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 50 rör/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/kartong; 500 kapsyler/påse/enhet | Paket med 500 |
| 12378202 | 0,5 ml | Konisk | Skruvlock med O-ring (medföljer) | 50 tuber och bifogade kapsyler/påse, 10 påsar/enhet | Paket med 500 |
| 11589924 | 1,5 ml | Konisk (självstående) | Skruvlock med O-ring (omonterad) | 50 tuber och bifogade kapsyler/påse, 10 påsar/enhet | Paket med 500 |
-
1419.34 SEK
1227.41 SEK / Paket med 500
Save 191.93 SEK
13% Av
Logga in för att se lagersaldo.
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28170" för att få ditt kampanjpris.
Beskrivning
Välja Thermo Scientific™ Mikrorör med skruvlock, som finns i koniska och fristående utförande, när du söker säker, kortvarig provförvaring i låga temperaturer. Deras robusta design och materialval är väl lämpade för arbete med biologiska läkemedel och erbjuder rika funktioner, inklusive ultratydliga, utvändigt gängade rör och UV-skyddande bärnstensfärgade rör. Alternativen inkluderar: med eller utan en självstående kjolbotten, med eller utan tjudrade remmar, icke-räfflade och räfflade rör för enhandsmanövrering, val av flerfärgade lock och volymstorlekar på 0,5 ml, 1,5 ml och 2,0 ml. Skruvlock Micro Tube Caps erbjuder en hållbar design med en O-ring som hjälper till att förhindra läckor under krävande förhållanden.
Non-Sterile is free of Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen & Endotoxin.
Sterile E-Beam is free of Rnase/Dnase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, ATP and PCR Inhibitor.
Packaging is tailored to meet broad requirements. Tubes are packaged with and without caps, caps are attached or unattached, placed in a single bag and double bagged feature for clean room environments is available upon request.
100% virgin polypropylene resin specifically selected for high clarity and biologic applications.
O-ring design, thickness and material selection have been optimized to provide protective features for maximum sealing ability, biologic interaction and temperature capability. The black colored O-ring is made from EPDM.
Automated System Compatible. Whether automate is used for filling, capping or labeling, the product is designed to withstand high torque pressures associated with automation. Product design helps to address common automated issues like: fissure cracks, bowl feeder jam, over/under torqued caps and cross threading.
Volume range of 0.5, 1.5 and 2.0mL.
Tube Color choices are an ultra-high clarity, natural color or amber option which provides ultra violet (UV) protection of 1.22% transmittance between 220 and 500nm.
Standard or Tethered cap, all available in a rainbow of colors. Visit cap product page for additional information.
Knurl tubes feature the ability to lock tube into specialty racks for single-hand operation.
Non knurl tubes ideal for automation and labeling, tubes are plain, removed of any labeling interference.
Skirted or Self Standing tubes can stand upright on their own, no rack required.
Conical tubes requires a rack to support them in the upright position.
Low nucleic acid and protein binding and low enzyme inhibition are features that Resin selection features.
RCF range from 18,000 to 25,000 x g.
Temperature Range -80°C to +95°C. Short-term storage in -80°C, -20°C, dry ice and wet ice. Short-term storage in vapor phase LN2. Suitable for a quick dip flash freeze in LN2.
Water Bath compatible up to +95°C.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen (nytt) |
| Inkluderar | Räffla |
| Förpackning | 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse |
| Temperaturområde (metriskt) | Kylförvaring: -80° till+ 95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas och snabbfrysning godtagbar, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring |
| Rena påståenden | Steril elektronstråle, SAL 10 -6 Fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen, endotoxin, bioburden, ATP- & PCR-hämmare |
| Bindande egendom | Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning |
| Max. Vridmoment | Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Förslutningstyp | Fäst mössa |
| Lämplig för ändamålet | Steril& PCR-klar |
| Bottenform | Kantad |
| Max. RCF | 18,000 x g |
| Produkttyp | Skruvkorkas-mikrorör |
| Visa mer Visa mindre |
† Med förbehåll för begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.