Läs mer
Thermo Scientific™ Skruvlock mikrorör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16275530 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Bottenform:
Icke kjol
Kantad
Konisk
Konisk (självstående)
Förslutningstyp:
Fäst mössa
Ingår ej
Skruvlock med O-ring (medföljer)
Skruvlock med O-ring (omonterad)
Förpackning:
50 rör/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/kartong; 500 kapsyler/påse/enhet
50 tuber och bifogade kapsyler/påse, 10 påsar/enhet
50 tuber/påse, 10 påsar/enhet
500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
500/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Paket med 5000
44 product options available for selection
Product selection table with 44 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Bottenform Förslutningstyp Förpackning unitSize
16275530 0,5 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16275610 0,5 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16255550 0,5 ml Kantad Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
16285530 0,5 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
16285540 0,5 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16235540 0,5 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
16215540 0,5 ml Icke kjol Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16295540 0,5 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
13110563 0,5 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 500
11509944 0,5 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 500
11559924 0,5 ml Kantad Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 500
16295530 0,5 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16205560 1,5 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16235550 1,5 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16255540 1,5 ml Konisk Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16215560 1,5 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
10494712 1,5 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
11529944 1,5 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 500
16235560 1,5 ml Kantad Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16205620 1,5 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
11569924 1,5 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 500
11549924 1,5 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 500
11529924 1,5 ml Icke kjol Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 500
16225560 1,5 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16275620 2 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16225620 2 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16275560 2 ml Kantad Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16285620 2 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16225570 2 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16255560 2 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
16215550 2 ml Icke kjol Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
16235570 2 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
11529954 2 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 500
11589944 2 ml Kantad Skruvlock med O-ring (omonterad) 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 500
11519934 2 ml Kantad Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 500
16295620 2 ml Kantad Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
10092262 2 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 5000
11599924 2 ml Icke kjol Skruvlock med O-ring (omonterad) 500/Förpackning Paket med 500
11539924 2 ml Icke kjol Fäst mössa 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse Paket med 500
16245570 2 ml Icke kjol Ingår ej 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse -
10072262 0,5 ml Konisk Ingår ej 50 tuber/påse, 10 påsar/enhet Paket med 5000
11519924 0,5 ml Konisk Skruvlock med O-ring (omonterad) 50 rör/påse, 10 påsar/enhet, 10 enheter/kartong; 500 kapsyler/påse/enhet Paket med 500
12378202 0,5 ml Konisk Skruvlock med O-ring (medföljer) 50 tuber och bifogade kapsyler/påse, 10 påsar/enhet Paket med 500
11589924 1,5 ml Konisk (självstående) Skruvlock med O-ring (omonterad) 50 tuber och bifogade kapsyler/påse, 10 påsar/enhet Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 44 options available.
44 options
Produktkod. 16275530 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 3422NK
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 09-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Välj dessa rör, som finns i koniska och fristående design när du söker säker, kortvarig provförvaring i låga temperaturer.
Välja Thermo Scientific™ Mikrorör med skruvlock, som finns i koniska och fristående utförande, när du söker säker, kortvarig provförvaring i låga temperaturer. Deras robusta design och materialval är väl lämpade för arbete med biologiska läkemedel och erbjuder rika funktioner, inklusive ultratydliga, utvändigt gängade rör och UV-skyddande bärnstensfärgade rör. Alternativen inkluderar: med eller utan en självstående kjolbotten, med eller utan tjudrade remmar, icke-räfflade och räfflade rör för enhandsmanövrering, val av flerfärgade lock och volymstorlekar på 0,5 ml, 1,5 ml och 2,0 ml. Skruvlock Micro Tube Caps erbjuder en hållbar design med en O-ring som hjälper till att förhindra läckor under krävande förhållanden.
Non-Sterile är fri från RNAse/Dnase, DNA, Pyrogen& Endotoxin.
Steril E-Beam är fri från RNAse/Dnas, DNA, Pyrogen, Endotoxin, ATP PCR-hämmare.
Förpackningar är skräddarsydda för att möta breda krav. Rören är förpackade med och utan lock, locken är fastsatta eller ej fastsatta, placerade i en enkel påse och dubbelpåsar för renrumsmiljöer är tillgängliga på begäran.
100 % ny polypropenharts speciellt utvald för hög klarhet och
biologiska applikationer O-ringsdesign , tjocklek och materialval har optimerats för att ge skyddsegenskaper för maximal tätningsförmåga, biologisk interaktion och temperaturförmåga. Den svartfärgade O-ringen är gjord av EPDM.
Automatiserat system kompatibelt . Oavsett om automate används för att fylla, täcka eller märka är produkten designad för att klara höga vridmomenttryck som är förknippade med automatisering. Produktdesign hjälper till att lösa vanliga automatiserade problem som: Sprickor med sprickor, fastnat i skålmataren, över/under åtdragna lock och korsgängning.
Volymintervall på 0,5, 1,5 och 2,0 ml.
Val av rörfärg är en naturlig färg med ultrahög klarhet eller alternativet bärnsten som ger ultraviolett (UV) skydd på 1,22 % transmittans mellan 220 och 500 nm.
Standard eller Tethered cap, alla tillgängliga i en regnbåge av färger. Besök cap-produktsidan för ytterligare information.
Knurl-rör har möjligheten att låsa röret i specialställ för engångsoperationer.
Icke räfflade rör, idealiska för automatisering och märkning, rören är enkla, avlägsnade från märkningsstörningar.
Kjolar eller självstående rör kan stå upprätt på egen hand, inget ställ krävs.
Koniska rör kräver ett ställ för att stödja dem i upprätt läge.
Låg nukleinsyra- och proteinbindning och låg enzyminhibering är egenskaper som Resin-selektion har.
RCF sträcker sig från 18 000 till 25 000 x g.
Temperaturområde -80 C °till +95 °C. Korttidsförvaring i -80 °C, -°20 C, torris och våtis. Korttidsförvaring i ångfas LN 2 . Lämplig för en snabb dip blixtfrysning i LN 2 .
Vattenbadkompatibelt upp till +95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Färg Naturlig
Material Polypropen (nytt)
Inkluderar NonKnurl
Förpackning 500 x förp, 10 förp. x ask, 5000 x ask Förpackad i enkelpåse. ZipLock-påse
Temperaturområde (metriskt) Kylförvaring: -80° till +95 °C. Flytande kväve: Kortvarig ångfas och snabbfrysning godtagbar, rekommenderas inte för LN2 nedsänkt lagring
Rena påståenden Icke-steril är fri från: RNAs/Dnas, DNA från människa och mus, pyrogen och endotoxin, ATP, PCR-hämmare
Bindande egendom Låg nukleinsyre- och proteinbindning och låg enzymhämning
Max. Vridmoment Manuellt/handmoment: Standard: 0,125 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 1,412 Ncm till 28,24 Ncm. Automatiskt/robotiskt vridmoment Standard: 1,312 lbsf.in till 2,5 lbsf.in; Metrisk: 14,83 Ncm till 28,24 Ncm
Sterilitet Icke-steril
Graderad Ja
Förslutningstyp Ingår ej
Lämplig för ändamålet PCR-klar
Bottenform Kantad
Max. RCF 25,000 x g
Produkttyp Skruvkorkas-mikrorör
Visa mer Visa mindre
† Med förbehåll för begränsad garanti från Thermo Fisher Scientific. Se thermoscientific.com eller kontakta din säljare för detaljer.
Mikrorör med skruvlock och lock rekommenderas inte för autoklav. Sterila alternativ tillgängliga.
Ej avsedd att nedsänkas och lagras i LN 2 i flytande fas.