Läs mer
Thermo Scientific™ Septumflaskor med skruvlock
Produktkod. 11557340 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Volym (metrisk):
3,5 ml
7 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11557340 7 ml Paket med 72
11547340 3,5 ml Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11557340 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer TS13028
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För ett bekvämt, mångsidigt och kostnadseffektivt flaska- och förslutningssystem, välj Thermo Scientific™ Septumflaskor med skruvlock.
För ett bekvämt, mångsidigt och kostnadseffektivt flaska- och förslutningssystem, välj Thermo Scientific™ Septumflaskor med skruvlock. Tillverkade av autoklaverbart borosilikatglas och tillgängliga med ett brett sortiment av speciella förslutningar och tillbehör, dessa flaskor är idealiska för provtagning och små derivatiseringsreaktioner för användning med automatiserad gas (GC) och vätskekromatografi (LC), och för förvaring av reagenser och standarder under fullständig försegling med omedelbar åtkomst till sprutor. Den kraftiga, flip-top avdelarlådan ger enkel åtkomst till flaskor, kapsyler och septa och erbjuder ett bekvämt provförvaringscenter. Klara och bärnstensfärgade flaskor finns tillgängliga.
Användningsområden
Den 40 ml klara eller bärnstensfärgade injektionsflaskan med en Thermo Scientific Skivan är lämplig för diskret vattenprovtagning enligt US EPA 40 CFR delar 136 och 141.
De 1,5 ml klara och bärnstensfärgade flaskorna passar GC- och LC-autoprovtagare som använder standardflaskor på 12 ´ 32 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 7 ml; Rensa
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 17 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 7 ml
Volym (metrisk) Totalt 7 mL
Förslutningstyp Skruvlock
Stängningsstorlek 15-425
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Höjd (metrisk) 60 mm
Produkttyp Septumflaska
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.