Läs mer
Thermo Scientific™ Septumflaskor med skruvlock
Produktkod. p-4526559 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Volym (metrisk):
3,5 ml
7 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. 11547340
Brand: Thermo Scientific™ TS13019
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För ett bekvämt, mångsidigt och kostnadseffektivt flaska- och förslutningssystem, välj Thermo Scientific™ Septumflaskor med skruvlock.
För ett bekvämt, mångsidigt och kostnadseffektivt flaska- och förslutningssystem, välj Thermo Scientific™ Septumflaskor med skruvlock. Tillverkade av autoklaverbart borosilikatglas och tillgängliga med ett brett sortiment av speciella förslutningar och tillbehör, dessa flaskor är idealiska för provtagning och små derivatiseringsreaktioner för användning med automatiserad gas (GC) och vätskekromatografi (LC), och för förvaring av reagenser och standarder under fullständig försegling med omedelbar åtkomst till sprutor. Den kraftiga, flip-top avdelarlådan ger enkel åtkomst till flaskor, kapsyler och septa och erbjuder ett bekvämt provförvaringscenter. Klara och bärnstensfärgade flaskor finns tillgängliga.
Användningsområden
Den 40 ml klara eller bärnstensfärgade injektionsflaskan med en Thermo Scientific Skivan är lämplig för diskret vattenprovtagning enligt US EPA 40 CFR delar 136 och 141.
De 1,5 ml klara och bärnstensfärgade flaskorna passar GC- och LC-autoprovtagare som använder standardflaskor på 12 ´ 32 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 3,5 ml; Klart
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
Material Borsilikatglas
Volym (metrisk) 3,5 ml
Volym (metrisk) Totalt 3.5 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Skruvlock
Höjd (metrisk) 45 mm
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Typ Septumflaska
Stängningsstorlek 13-425
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.