Läs mer
Heinz Herenz Skruvkorksprovrör
Produktkod. 30158323
Change view
Kapacitet (metrisk):
20 mL
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30158323 20 mL
1 options
Produktkod. 30158323 Leverantör Heinz Herenz Leverantörsnummer 1130682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1212.75 SEK
    827.54 SEK / Paket med 500
    Save 385.21 SEK
    31% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Skruvkorkade PS-provrör.
  • Provrör
  • PS
  • 16 x 150 mm
  • 20 ml
  • Skruvkork blått
  • Cylindrisk
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 mL
Längd (metrisk) 150 mm
Material Polystyren
Form Cylindrisk
Disponibel Återanvändbar
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Nej
Förslutningstyp Skruvlock
Produkttyp Test Tube
Bottenform Rund