Läs mer
Axygen™ Transportrör med skruvlock
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
Inkluderar:
Endast rör
Rör med lock
Tubes with caps
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 25
Paket med 500
Beskrivning
Innehåller
Tubes with caps
Graderades med 1,0 ml intervaller
- Graduation marks at 1.0 mL intervals
- Large, frosted writing area for sample identification
- Secure fit between tube and cap provides a leak-resistant seal
- Maximum G-force is 20,000 RCF.
- Human DNA free
For cap, see Cat. No. SC-B-510.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Screw Cap |
| Certifikat och efterlevnad | DNase, pyrogen safe |
| Stängningsfärg | Blue |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Färg | Clear |
| Material | Polypropylene |
| Inkluderar | Tubes with caps |
| Antal per förpackning | 25/Pk. |
| Förpackning | 25/Pk., 20/Cs. |
| Sterilitet | Sterile |
| Visa mer |