Läs mer
Axygen™ Transportrör med skruvlock
Handla allt Axygen Scientific Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Sterile
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
Inkluderar:
Endast rör
Rör med lock
Tubes with caps
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Paket med 25
Paket med 500
Beskrivning
Innehåller
Endast rör
Graderades med 1,0 ml intervaller
- Graderingsmärken med 1,0 ml intervaller
- Stort, frostat skrivområde för providentifiering
- Säker passning mellan röret och locket ger en läckagebeständig tätning
- Maximal G-kraft är 20 000 RCF.
- Mänskligt DNA-fritt
För mössa, se Kat. Inga. SC-B-510.
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Ingen mössa |
| Certifikat och efterlevnad | DNase, pyrogen säker |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Endast rör |
| Antal per förpackning | 250/Pk. |
| Förpackning | Väska |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Graderad | Ja |
| Visa mer |