Läs mer
Greiner Bio-One Skruvlock för 12 mm mikrocentrifugrör
Produktkod. 10706362
Change view
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
10706362 Gult
10545011 Naturlig
10796352 Blått
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10706362 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 366386
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7600.00 SEK
    6664.15 SEK / Paket med 500
    Save 935.85 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
För användning med mikrocentrifugrör med 12 mm diameter. Greiner Bio-One Skruvlock för mikrocentrifugrör är tillverkade av högkvalitativ polyeten och inkluderar O-ring.
  • Icke-steril
  • Material: Högkvalitativ polyeten
  • Lämplig för rördiameter: 12 mm
  • Med O-ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar O-ring
Produkttyp Skruvlock
Autoklaveringsbar Autoclavable
Material Polyeten
Färg Gult
nr per ärende 5000
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 12 mm mikrocentrifugrör