Läs mer
Greiner Bio-One Skruvlock för 12 mm mikrocentrifugrör
Produktkod. 10796352
Change view
Färg:
Blått
Gult
Naturlig
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
10796352 Blått
10545011 Naturlig
10706362 Gult
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10796352 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 366384
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7467.32 SEK
    6664.15 SEK / Paket med 500
    Save 803.17 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 13-11-2026
För användning med mikrocentrifugrör med 12 mm diameter. Greiner Bio-One Skruvlock för mikrocentrifugrör är tillverkade av högkvalitativ polyeten och inkluderar O-ring.
  • Non-sterile
  • Material: High-grade polyethylene
  • Suitable for tube-diameter: 12mm
  • With O-ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar O-ring
Produkttyp Screw Cap
Autoklaveringsbar Autoclavable
Material Polyethylene
Färg Blått
nr per ärende 5000
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) 12 mm Microcentrifuge Tubes