Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Skruvlock
Trådstorlek (metrisk):
25 GL
32 GL
45 GL
Beskrivning
- Material: PBT (röd)
- Med PTFE-belagd tätning
- Temperaturbeständighet: upp till 180° C
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Material | PBT |
| Trådstorlek (metrisk) | 32 GL |
| Stängningsmaterial | PTFE |