Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Skruvlock för engångsglasrör
Beskrivning
- Polypropen
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E982 |
| Diameter (metrisk) Yttre | 16 mm |
| Stängningsstorlek | 15-415 |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | Låsande skruvlock |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 1000 förpackning |
| För användning med (utrustning) | Kulturrör |