Läs mer
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Skruvlock för engångsglasrör
Stängningsstorlek:
15-415
18-415
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 500
Beskrivning
- Polypropen
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E982 |
| Stängningsstorlek | 18-415 |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Färg | Naturlig |
| För användning med (utrustning) | Engångsglasrör |