Läs mer
Labcon™ Skruvlock med elastomerisk tätning för SuperClear™ Mikrorör
Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Vitt
Beskrivning
- För SuperClear™ mikrocentrifugrör
- Med inbyggd elastomer tätning
- Kepsen har en mjuk greppyta
- Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polyeten USP Klass VI harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 12.7 mm |
| Material | Polypropen |
| Färg | Lila |
| Formatera | Säckad |
| Höjd (metrisk) | 6.1 mm |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| nr per ärende | 5000/Cs. |
| Kvantitet | 500 Caps/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 till 2 ml |