Läs mer
Labcon™ Skruvlock med elastomerisk tätning för SuperClear™ Mikrorör
Produktkod. 17577906 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Vitt
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg
17577906 Vitt
17507916 Rött
17597906 Orange
17587906 Gult
17537916 Klart
17527916 Blått
17517916 Lila
17567906 Naturlig
17547916 Diverse
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 17577906 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 36028710009
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa skruvkorkar med elastomeriska tätningar finns i en mängd olika färger.
  • För SuperClear™ mikrocentrifugrör
  • Med inbyggd elastomer tätning
  • Kepsen har en mjuk greppyta
  • Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polyeten USP Klass VI harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 12.7 mm
Material Polypropen
Färg Vitt
Formatera Säckad
Höjd (metrisk) 6.1 mm
Antal per förpackning 500/Pk.
nr per ärende 5000/Cs.
Kvantitet 500 Caps/Pk., 10 Pk./Cs.
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 0,5 till 2 ml