Läs mer
Labcon™ Skruvlock med elastomerisk tätning för SuperClear™ Mikrorör
Produktkod. 17587906 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Vitt
Produktkod. 17587906
Brand: Labcon™ 36028720009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa skruvkorkar med elastomeriska tätningar finns i en mängd olika färger.
  • För SuperClear™ mikrocentrifugrör
  • Med inbyggd elastomer tätning
  • Kepsen har en mjuk greppyta
  • Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polyeten USP Klass VI harts
  • Gjord i USA
Specifications
Diameter (metrisk) Yttre 12.7 mm
Material Polypropen
Färg Gult
Formatera Säckad
Höjd (metrisk) 6.1 mm
Antal per förpackning 500/Pk.
nr per ärende 5000/Cs.
Kvantitet 500 Caps/Pk., 10 Pk./Cs.
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 0,5 till 2 ml