Läs mer
Buerkle™ Tamper Evident Skruvlock
Produktkod. 15475564 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
DIN50
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) unitSize
15475564 DIN50 Varje
1 options
Produktkod. 15475564 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 14279105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Tamper Evident skruvlock med DIN50 gängstorlek är lämplig för användning med jerrycans.
  • Uppenbar manipulation
  • DIN50 gängstorlek
  • För användning med jerrycans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Beskrivning Original skruvlock
Material HDPE
Kvantitet 1
Trådstorlek (metrisk) DIN50
Halsfinish 42 mm
Certifikat och efterlevnad DIN50
Produkttyp Original skruvlock
För användning med (utrustning) Jerrycans 5 L och 10 L
Genom förslutningsdispenseringen Nej