Läs mer
Labcon Skruvlock med O-ringar för SuperClear™ Mikrorör
Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Vitt
Beskrivning
- Mikrorörslock
- Med etenpropen O-ring
- Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polyeten USP Klass VI harts
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Liner material | Eten Propylen O-ring |
| Försteriliserad | Nej |
| Produkttyp | Mikrorörslock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polyeten |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Centrifugering |
| Förpackning | 500/påse, 10 påsar/Cs. |
| Kvantitet | 500/påse |
| Visa mer |