Läs mer
Labcon Skruvlock med O-ringar för SuperClear™ Mikrorör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16694102 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Vitt
Produktkod. 16694102
Brand: Labcon 36008770009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med etenpropen O-ring
  • Mikrorörslock
  • Med etenpropen O-ring
  • Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polyeten USP Klass VI harts
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Liner material Eten Propylen O-ring
Försteriliserad Nej
Produkttyp Mikrorörslock
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polyeten
Färg Blått
För användning med (applikation) Centrifugering
Förpackning 500/påse, 10 påsar/Cs.
Kvantitet 500/påse
Produktlinje SuperClear™
Rena påståenden Endotoxinfri (icke-pyrogen)
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) Mikrocentrifugrör
Disponibel Engångsbruk