Beskrivning
- Mycket god kemikaliebeständighet
- Hög temperaturbeständighet
- Minimal termisk expansion, vilket ger relativt hög motståndskraft mot temperaturförändringar
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsstorlek | GL45 |
| Produkttyp | Skruvlock |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Polypropen |
| Färg | Blått |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | Schott Duran™ Flaskor |
| Trådstorlek | GL45 |