Läs mer
Buerkle™ Skruvförslutning med tapp DIN50
Produktkod. p-200111095 Handla allt Bürkle Produkter
För användning med (utrustning):
DIN50 gängad Jerry Can
DIN60 gängad Jerry Can
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10240322
Brand: Buerkle™ 14279102
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med: DIN60 gängad jerryburk
  • För användning med DIN50 eller DIN60 gängdunk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Skruvstängning med tapp för jerrycans
För användning med (utrustning) DIN50 gängad Jerry Can
Antal per förpackning 1
Produkttyp Tappstängning