Läs mer
Kautex™ Skruvförslutningar
Beskrivning
- UN-godkännande för fasta ämnen när förslutningar används med tillhörande flaskor
- Säkerhetssäker ring
- Konisk tätning ger tät förslutning
- Finns för att passa flaskor med kapaciteter från 50 till 4000 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Blått |
| Inkluderar | Tamper Evident-ring och konisk tätning |
| För användning med (utrustning) | 1500/2500/4000 ml flaska |
| Diameter (metrisk) | 80 mm |
| Produkttyp | Skruvlock |