Läs mer
Kautex™ Skruvförslutningar
Produktkod. 10242833
Change view
För användning med (utrustning):
100 ml flaska
1500/2500/4000 ml flaska
250/350 ml flaska
50 ml flaska
Diameter (metrisk):
28 mm
32 mm
45 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10242833 250/350 ml flaska 45 mm Varje
12408641 50 ml flaska 28 mm Varje
11900487 100 ml flaska 32 mm Paket med 100
10095851 1500/2500/4000 ml flaska 80 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10242833 Leverantör Kautex™ Leverantörsnummer 2000076306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.00 SEK
    5.60 SEK / Paket med 1
    Save 4.40 SEK
    44% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad med polypropen för utmärkt kemikaliebeständighet. Kautex™ Skruvförslutningar är robusta lock designade för Kautex™ HDPE-flaskor med bred mun.
  • UN-godkännande för fasta ämnen när förslutningar används med tillhörande flaskor
  • Säkerhetssäker ring
  • Konisk tätning ger tät förslutning
  • Finns för att passa flaskor med kapaciteter från 50 till 4000 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Inkluderar Tamper Evident-ring och konisk tätning
För användning med (utrustning) 250/350 ml flaska
Diameter (metrisk) 45 mm
Produkttyp Skruvlock