Läs mer
Buerkle™ Mässingsskruvförband för fatpump
Produktkod. 10453481 Handla allt Bürkle Produkter
För användning med:
Rostfritt stål cylinderpump
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10453481
Brand: Buerkle™ 56010100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Mässingsskruvförband för cylinderpump förhindrar elektrostatisk laddning i kombination med det antistatiska setet.
  • Pipskruvförband av förnicklad mässing för tunnpump i rostfritt stål
  • Förhindrar elektrostatisk laddning i kombination med Anti-statisk set
  • För säker överföring av brandfarliga och lättantändliga vätskor
  • För behållare med R 2 tum stål fingänga inuti
  • Behållaranslutningarna gör dekanteringen ännu enklare och säkrare med sin säkrare anslutning till fat
  • Kopplingarna säkrar pumpen i cylindern, möjliggör en vertikal positionsändring och tillåter erforderligt luftväxling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med Rostfritt stål cylinderpump
Typ Barrel Screw Joint
Material Nickelpläterad mässing