Läs mer
Fisherbrand™ Cylindrisk glasburk med skruvhals
Produktkod. 15692757 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 125
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15692757 50 mL Paket med 125
1 options
Produktkod. 15692757
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kan användas för jordprover.
  • 50 ml
  • Skruvhals ND40
Notera: Locket säljs separat.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Färg Klart
Material Glas
Antal per förpackning 88
Förpackning PP-box
Klarhet Klart
Höjd (metrisk) 69 mm
Diameter (metrisk) 44 mm
Förslutningstyp 40 mm skruvlock (säljs separat)
Form Cylindrisk
Produkttyp Burk