Läs mer
Fisherbrand™ Flaska med skruvhals, 13-425 tråd, glas, 4mL
Produktkod. 11556044 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Bärnsten
Klart
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Markeringspunkt Förpackningsstorlek
11556044 Bärnsten Nej Paket med 100
10571013 Klart Nej Paket med 100
11576044 Klart Ja Paket med 100
11586044 Bärnsten Ja -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11556044
Antal Pris
1 345.43 SEK / Paket med 100
10 310.90 SEK / Paket med 100
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
Idealisk för förvaring när den används med slutna toppskruvtätningar.
  • Vilken kombination av 4 ml skruvhalsflaska ND13 som helst med en av våra 13 mm PP-skruvtätningar kan erhållas som ett 2-i-1-KIT
  • För förvaring finns även med slutna skruvtätningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Bärnsten
Diameter (metrisk) Yttre 14.7 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 5 mL
För användning med (applikation) HPLC
Hals stil Skruva
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <400μ L
Volym (metrisk) Fungerar 4.1 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND13
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 45 mm
Produkttyp 1:a hydrolytiska klassen