Läs mer
Fisherbrand™ Flaska med skruvhals, 15-425 gänga, glas, klar
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 18.5 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 12 ml |
| För användning med (applikation) | Förvaring |
| Hals stil | Skruva |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | 800μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 11 mL |
| Basstil | Platt botten |
| Visa mer |