Läs mer
Fisherbrand™ Skruvhalsflaska, 18-400 gänga, glas, klar
Produktkod. 12990951 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
17,4 ml
21,2 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 12990951
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För förvaringsändamål.
  • Tillverkad av glas av 1:a hydrolytisk klass
  • Klart
  • Platt botten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 23 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 21,2 ml
För användning med (applikation) Förvaring
Hals stil Skruva
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest 800μ L
Volym (metrisk) Fungerar 20 mL
Basstil Platt botten
Höjd (metrisk) 75.5 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND18
Markeringspunkt Nej